Learn More
CPC (Colder) Raccords à déconnexion rapide MPC/MPX, adaptateur d'insertion dos à dos
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Se connecter à un corps de couplage femelle pour un transfert de média facile. Combiner MPC et MPX couplages pour réduire les options
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40 °F |
| Port de sortie | MPC Insert x MPX Insert |
| Méthode de stérilisation | 132 °C |
| Forme | Structuré |
| Matériau (joint) | Silicone |
| Couleur | Teinte ambrée |