Learn More
CPC (Colder) MPC Raccords à déconnexion rapide, bouchon
Code produit 30053708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code couleur:
Teinte ambrée
Teinte violette
Matériau (joint):
PSU
Polycarbonate
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code couleur Matériau (joint) unitSize
30053708 Teinte violette Polycarbonate 25 pièces
30052963 Teinte ambrée PSU 25 pièces
30054284 Teinte violette PSU 25 pièces
30053322 Teinte ambrée Polycarbonate 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30053708 Fournisseur CPC (Colder) Code fournisseur 5011278
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccordez-le à un embout mâle pour interrompre le flux.
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Actionnez le loquet ergonomique même avec des gants.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Code couleur Teinte violette
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Quantité d’emballage 25/Pk.
Port de sortie Bouchon
Méthode de stérilisation 121 °C
Forme Bouchon
Matériau (joint) Polycarbonate