Learn More
CPC (Colder) MPC Raccords à déconnexion rapide, corps à embout cannelé, sans vanne, en polycarbonate
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Raccordez-le à un embout mâle pour faciliter le transfert de média. Actionnez le loquet ergonomique pour le pouce même avec des gants. Combinez différentes tailles de terminaison pour plus de flexibilité. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,375 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 3/8 in. |
| Matériau | Polycarbonate |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Méthode de stérilisation | 121 °C |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Teinte violette |
| Type de produit | Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.