Learn More
CPC (Colder) MPC Raccords à déconnexion rapide, corps à embout cannelé, sans vanne, en polysulfone
Code produit 30052969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/4 in
3/8 in.
Type de produit:
Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé
Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Type de produit unitSize
30052969 1/4 in Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé 25 pièces
30054241 0,125 po Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau 25 pièces
30053054 3/8 in. Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau 25 pièces
30054162 1/4 in Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau 25 pièces
30053868 0,125 po Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé 25 pièces
30053117 3/8 in. Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30052969 Fournisseur CPC (Colder) Code fournisseur 5011292
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccordez-le à un insert de couplage pour créer rapidement un circuit de fluide stérile.
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Raccordez-le à un embout mâle pour faciliter le transfert de média. Actionnez le loquet ergonomique pour le pouce même avec des gants. Combinez différentes tailles de terminaison pour plus de flexibilité. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,375 in
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Matériau PSU
Température min. de fonctionnement (métrique) -40 °F
Quantité d’emballage 25/Pk.
Méthode de stérilisation 132 °C
Forme Structuré
Matériau (joint) PSU
Type de produit Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé