Learn More
MPEG-2000-DSPE, TRC
Code produit 17941245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941245 250 mg 250mg
17935055 100 mg 100mg
17932841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17941245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM745845250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147867-65-0
Formule moléculaire (C2H4O)nC43H84NO10P
Poids moléculaire (g/mol) 872.1
Synonyme α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Nom IUPAC éthyle (E,4S)-2-méthyl-4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phénylphényl)pent-2-énoate
SMILES CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau MPEG-2000-DSPE
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Poids de la formule 409.2253