Learn More
MPO-IN-28, MedChemExpress
Code produit 16444858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444858 10 mg
16437607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16444858 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY115486
MedChemExpress MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MPO-IN-28
CAS 37836-90-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13N5O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 22.73 mg/mL (98.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC1=NC(C)=C2C=CC(OC)=CC2=N1)=N
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation