Learn More
MP Biomedicals MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
Code produit 30280601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Sang
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon Conditionnement
30280601 Sang 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07IMA001
 Article restreint
En stock
MPQuanti™ elle repose sur la détection de la fluorescence émise lors d'un dosage immunologique avec interaction antigène-anticorps.
  • L'analyseur d'immunoessais à fluorescence résolue dans le temps est un instrument rapide et quantitatif qui teste des éléments quantitatifs tels que les marqueurs cardiaques, les marqueurs d'inflammation, les hormones, la vitamine D et le diabète.
  • Il s'agit d'un dispositif de diagnostic in vitro automatique qui mesure la concentration d'analytes contenus dans des échantillons de sang, de sérum et de plasma.
  • L'analyseur d'immunofluorescence ne doit être utilisé que par les professionnels de la santé pour effectuer des diagnostics in vitro.
  • Il peut être utilisé dans les laboratoires centraux, les laboratoires ambulatoires/d'urgence, les services cliniques et autres points de service médical tels que les centres médicaux communautaires et les centres d'examens physiques, et peut également être utilisé dans les ambulances de premiers secours préhospitaliers.
  • Marquage CE
  • Dédié à l'immunoessai de fluorescence résolue dans le temps
  • Compatible avec différents types d'échantillons : sang total, sérum et plasma
  • Imprimante intégrée
  • Stockage des données : plus de 10 000 enregistrements de tests
  • Logiciels pour une large gamme de langues
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • L'appareil vous permet de tester :
  • Marqueurs cardiaques : CK-MB, troponine I, myoglobine et D-dimères.
  • Marqueurs d'inflammation : Protéine C-réactive, interleukine-6 et procalcitonine.
  • Diabète et vitamine D : HBA1c et 25-hydroxyvitamine D.
  • Hormones : β-HCG, LH, Progestérone, Prolactine, TSH, T3 , T4 , Gratuit T3 , Gratuit T4 .
Spécification
Type Lecteur de précision
Type d’échantillon Sang
Mémoire 10.000 registros de pruebas