Learn More
Mps1-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16476386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476386 100 mg
16465958 10 mg
16452107 50 mg
16428587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13994
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mps1-IN-2
CAS 1228817-38-6
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H36N6O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 13.33 mg/mL (27.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CN=C(NC2=C(OCC)C=C(N3CCC(O)CC3)C=C2)N=C1N(C4CCCC4)CC5)C5=O
Poids moléculaire (g/mol) 480.6
Poids de la formule 480.6
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease