Learn More
MP Biomedicals™ Système aNAP MPure-32
Code produit 17732458 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
32 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17732458 32 échantillons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17732458 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 117032200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système aNAP MPure-32 est conçu pour être utilisé en association avec les kits d’extraction d’ADN/ARN MP Biomedicals pour extraire l’ADN/ARN d’échantillons cliniques/non cliniques. Cet instrument peut être utilisé pour faciliter les travaux de préparation d’échantillons pour la recherche scientifique et les tests de diagnostic in vitro.
  • Le système aNAP MPure-32™ est un système d’extraction d’acides nucléiques entièrement automatisé à base de billes magnétiques. Il peut traiter jusqu’à 32 échantillons simultanément dans un court laps de temps (environ 40 à 60 minutes).
  • Outre sa capacité à extraire l’acide nucléique avec une pureté et un rendement élevés, le système aNAP MPure-32™ :
    • Est facile à utiliser
    • Élimine le risque d’erreurs humaines et de contaminations croisées
    • Réduit le temps de travail
    • Assure un contrôle précis de la température
    • Est très flexible
  • MP Biomedicals propose également une gamme de kits de réactifs pour différents types d’échantillons biologiques. L’utilisateur peut assembler lui-même les réactifs avec les consommables appropriés pour une rentabilité maximale, ou bien acheter les kits de réactifs pré-assemblés pour plus de commodité.
  • Spécifications :
    • Durée de fonctionnement : 45 à 60 minutes
    • Échantillons par cycle : de 1 à 32 échantillons
    • Poids net (NW) : 21 kg
    • Dimensions : 38 x 35 x 37 cm
    • Alimentation électrique : 3,2 A, 100/240 V
    • Volume traité : 50 μl à 1 000 μl
    • Tige magnétique : > 4 300 gauss
    • Contrôle de la température : 1 jeu
    • Bain à sec : Oui (2 pièces)
    • Chauffage : RT 70°C
    • Lampe à UV : Oui
    • Affichage : Écran tactile de 5,5 po
Specifications
Type d’échantillon Mouchoir, Cellules en culture, Bactéries
Analyses en aval compatibles PCR, PCR en temps réel, réactions enzymatiques
Volume (métrique) de traitement 50 à 1000 μl
Plaques par plateau 8
Format Tube
Quantité 32 échantillons