missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN FFPE MPure™

Code produit 15789210 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
48 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
15789210 48 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15789210 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 117022900

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour l’extraction et la purification de l’ADN génomique à partir d’échantillons de tissus FFPE (fixés à l’état formalin, intégrés à l’état paraffin)

  • Protocole de purification entièrement automatisé
  • Protocole terminé en 35 minutes
  • L’ADN peut être utilisé immédiatement dans les applications en aval

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Description Kit pour l’extraction de l’ADN FFPE
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon FFIP
À utiliser avec (équipement) Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12
À utiliser avec (application) Purification d’ADN
Comprend Tampon de lyse 2, 720 μl ; tampon de liaison 1, 720 μl ; solution de microbilles magnétiques, 800 μl ; tampon de lavage 1, 1 000 μl ; tampon de lavage 2, 1 000 μl ; tampon de lavage 3, 1 000 μl ; tampon d’élution 1, 1 000 μl ; tampon d’élution 2, 1 000 μl
Nbre de réactions 48 préparations
Volume d’échantillon 100 à 400 μl ; Une à huit coupes de tissu de 10 μm d’épaisseur ; Trois à dix biopsies.
Heure du test À peine 35 minutes
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.