Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN tissulaire MPure™
Code produit 15749210 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
48 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
15749210 48 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15749210 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 117022400
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour l’extraction de l’ADN génomique à partir de tissus animaux, d’échantillons d’écouvillons et de taches de sang
Le kit d’extraction d’ADN tissulaire MPure contient tout le nécessaire pour la préparation des échantillons. Cependant, pour les tissus difficiles tels que les muscles cardiaques ou squelettiques, la rate, l’intestin ou d’autres échantillons riches en tissus conjonctifs, la préparation d’échantillons à l’aide d’instruments FastPrep™ et de tubes à matrice de lyse peut augmenter considérablement les rendements et raccourcir le temps de traitement.
  • Protocole de purification entièrement automatisé
  • Protocole terminé en 40 minutes
  • Produit des acides nucléiques qui peuvent être utilisés immédiatement dans les applications en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Description Kit pour l’extraction de l’ADN tissulaire
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Tissu animal, Tache de sang, Écouvillon
À utiliser avec (équipement) Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12
À utiliser avec (application) Purification de l’ADN tissulaire
Comprend Tampon de lyse 2, 720 μl ; tampon de liaison 1, 720 μl ; solution de microbilles magnétiques, 800 μl ; tampon de lavage 1, 1 000 μl ; tampon de lavage 2, 1 000 μl ; tampon de lavage 3, 1 000 μl ; tampon d’élution, 1 000 μl ; tampon d’élution, 1 000 μl
Nbre de réactions 48 préparations
Volume d’échantillon Purification de l’ADN de 100 à 400 μl ou de 10 à 40 mg de tissu ; 100 à 400 μl ou un écouvillon ou une brosse pour les échantillons d’écouvillons séchés ; 100 à 400 μl ou quatre disques pour le sang séché
Heure du test À peine 40 minutes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MPure Tissue DNA Extraction Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: proteinase, sodium dodecyl sulphate, ethanol, guanidium chloride, polyethylene glycol, propan-2-ol