Learn More
MP Biomedicals™ Kit A d’isolement d’acides nucléiques viraux / pathogènes MPure™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Courir en seulement 40 minutes
- L’acide nucléique est prêt à être utilisé immédiatement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Format | Kit d’outils |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification des acides nucléiques, ADN et ARN |
| Comprend | Cartouche de réactif : 48, Chambre de réaction : 48, Porte-embout : 48, Conseil filtré : 50, Aiguille de perçage : 50, Tube d’échantillon (2 mL) : 50, Tube d’élution (1,5 mL) : 50, Support d’ARN (1 mg) : 1. Papier à code-barres : 1. Solution de protéinase K : 40 μL, tampon de lyse 1 : 720 μL, Tampon de liaison 1 : 1000 μL, Solution de billes magnétiques : 800 μL, Tampon de lavage 1 : 1000 μL, Tampon de lavage 2 : 1000 μL, Tampon de lavage 3 : 1000 μL, eau sans RNase : 1000 μL, tampon BL2 : 400 μL |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Type de produit | Kit d’extraction d’acides nucléiques viraux / pathogènes |
| Volume d’échantillon | 100 à 400 μL (virus), 100 à 200 μL (virus/bactéries) |
| Heure du test | À peine 40 minutes |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MPure Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.