Learn More
CPC (Colder) MPX™ Raccords à déconnexion rapide, insert cannelé pour tuyau, sans vanne
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Se connecter à un corps de couplage femelle pour un transfert de média facile. Combinez différentes tailles de terminaison pour plus de flexibilité. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,5 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 1/2 in |
| Matériau | PSU |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40 °F |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Port de sortie | Inserto de desconexión rápida x espiga de manguera |
| Méthode de stérilisation | 132 °C |
| Forme | Structuré |
| Matériau (joint) | Silicone |
| Couleur | Teinte ambrée |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.