Learn More
MRE-269, MedChemExpress
Code produit 16490688
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490688 5 mg
16484127 50 mg
16408248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16490688 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY79593
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau MRE-269
Forme physique Solid
CAS 475085-57-5
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H29N3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme ACT-333679
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (238.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COCCCCN(C(C)C)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 419.52
Poids de la formule 419.52
Pourcentage de pureté 98.43%
Qualité Research