Learn More
MRE-269, TRC
Code produit 30476124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476124 5 mg 5mg
30469199 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30476124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM7501105MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 475085-57-5
Formule moléculaire C25H29N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 419.52
Synonyme [4-[(5,6-Diphenylpyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-acetic Acid, 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]acetic Acid, ACT 333679, [4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]acetic Acid, MRE-269
Nom IUPAC 2-[4-[(5,6-diphénylpyrazine-2-yl)-propane-2-ylamino]butoxy]acide acétique
SMILES CC(C)N(CCCCOCC(=O)O)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-acetic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)
Poids de la formule 419.2209