Learn More
Gibco™ MRPs-BCRP Vesicular Transport Assay Reagent Set
Code produit 10121240 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10121240 100 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10121240 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM3010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ensemble de réactifs de dosage de transport vésiculaire MRP-BCRP
Le kit de réactifs de dosage de transport vésiculaire MRP-BCRP est un kit prêt à l’emploi contenant tous les réactifs nécessaires pour L'essai du transport vésiculaire, à l’exception des vésicules elles-mêmes. Le kit de réactifs peut être utilisé pour L'essai du transport vésiculaire à l’aide d’un composé marqué par des radio-isotopes ou non marqué. Ce kit dispose de suffisamment de matériaux pour effectuer 100 dosages de transport vésiculaire.
Utiliser le réactif de dosage du transport vésiculaire MRP-BCRP et :
  • Examinez les interactions avec les transporteurs de vos médicaments candidats
  • Évaluez la possibilité des interactions médicamenteuses impliquant des transporteurs
  • Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal/bruit
    Concept lié aux vésicules de transporteurs ABC
    Les vésicules de transporteurs ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce d’un substrat de médicament candidat et d’un potentiel d’interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport du composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
    Résultats clairs et fiables
    Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été conçues pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inversées” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteurs avec un faible fond, vous indiquant clairement si le composé est un substrat ou un inhibiteur de transporteur d’efflux spécifique.
    Compatibilité des kits
    Notre kit de réactifs de dosage de transport vésiculaire MRP-BCRP est conçu pour les vésicules MRP ou BCRP. Les 100 dosages de transport vésiculaire réalisables avec ce kit nécessitent deux produits de vésicules MRP ou BCRP.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver à -20°C.
    Format Congelé
    Quantité 100 dosages
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Type Ensemble de réactifs de dosage du transport vésiculaire