Learn More
MRS 2578, MedChemExpress
Code produit 16491707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491707 50 mg
16405548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491707 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13104
MedChemExpress MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau MRS 2578
Forme physique Solid
CAS 711019-86-2
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N6S4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(NCCCCNC(NC1=CC(N=C=S)=CC=C1)=S)NC2=CC(N=C=S)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 472.67
Poids de la formule 472.67
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research