Learn More
MRT67307, MedChemExpress
Description
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKε and TBK-1 with IC50s of 160 and 19 nM, respectively. MRT67307 also inhibits ULK1 and ULK2 with IC50s of 45 and 38 nM, respectively. MRT67307 also blocks autophagy in cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MRT67307 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1190378-57-4 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H36N6O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.24 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCNC1=NC(NC2=CC=CC(CN3CCOCC3)=C2)=NC=C1C4CC4)C5CCC5 |
| Afficher plus |