Learn More
IKA™ Agitateur universel compact MS 3 Control
GREENER_CHOICE
Code produit 15954580 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse de rotation:
100 à 3 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
15954580 100 à 3 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15954580 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020016017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit agitateur universel compact à utiliser avec les plaques de microtitration et tous les petits récipients.
  • Vaste gamme d’accessoires
  • Détection d’accessoire
  • Minuteur avec fonction de compte à rebours
  • Stable dans toutes les plages de vitesses
  • Boîtier moulé en zinc robuste
  • Port USB pour le contrôle à distance
  • Fonctionnement continu ou tactile (avec accessoire standard)
  • Deux modes de fonctionnement :
    • Mode A (mode sans échec avec détection des accessoires) :
      La vitesse maximale de 3 000 tr/min n’est atteinte qu’avec l’accessoire standard en mode tactile. Lorsque vous utilisez d’autres accessoires, la vitesse est limitée à 1 300 tr/min.
    • Mode B (sans détection des accessoires) :
      Une vitesse de 3 000 tr/min est possible avec tous les accessoires, selon l’application (voir la liste des accessoires dans le manuel).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4,5 mm
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation 100 à 3 000 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
Tension 100/240 VCA, 24 VCC
Dimensions (L x l x H) 148 x 63 x 205 mm
Affichage LCD : vitesse, minuteur
Comprend Interface RS232
Plage de durée 1 s à 3 599 min