Description
Le petit agitateur compact universel est conçu pour l’agitation des petits récipients et des plaques de microtitration
- Vaste gamme d’accessoires
- Détection d’accessoire
- Minuteur avec fonction de compte à rebours
- Fonctionnement continu ou tactile (avec accessoire standard)
- Deux modes de fonctionnement : Mode A (mode sécurisé avec détection d’accessoire), la vitesse maximale de 3 000 tr/min n’est atteinte qu’avec l’accessoire standard en mode tactile. Lorsque vous utilisez d’autres accessoires, la vitesse est limitée à 1 300 tr/min. Mode B (sans détection des accessoires)
- Une vitesse de 3 000 tr/min est possible avec tous les accessoires, selon l’application (voir la liste des accessoires dans le manuel).
- Stable dans toutes les plages de vitesses
- Boîtier moulé en zinc robuste
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 20 W |
| Ampérage | 800 mA |
| Type de produit | Mélangeur à vortex numérique |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Matériau | Boîtier moulé en zinc |
| Profondeur (métrique) | 205 mm |
| Hauteur (métrique) | 63 mm |
| Largeur (métrique) | 148 mm |
| Poids (métrique) | 2,9 Kg |
| Afficher plus |