Learn More
Grant Instruments™ MS-3000 - Agitateur magnétique à grande vitesse 0-3 000 tr/min à 20 L max. Barreau d’agitation inclus
Description
Les agitateurs sont fournis avec un barreau magnétique de forme cylindrique (6 × 25 mm) encapsulé dans du PTFE pour une utilisation universelle.
Applications
Utilisations possibles :
- Mélange
- Dissolution
- Mesure du pH
- Titrations
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 3 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable (304) |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | Aucun |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 2,6 W |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 110 mm |
| Ampérage | 220 mA |
| Afficher plus |