Learn More
MS417, MedChemExpress
Code produit. 16494408
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494408
Marque: Medchem Express HY111139
MedChemExpress MS417 is a selective BET-specific BRD4 inhibitor, binds to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 with IC50s of 30, 46 nM and Kds of 36.1, 25.4 nM, respectively, with weak selectivity at CBP BRD (IC50, 32.7 μM).
MS417 is a selective BET-specific BRD4 inhibitor, binds to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 with IC50s of 30, 46 nM and Kds of 36.1, 25.4 nM, respectively, with weak selectivity at CBP BRD (IC50, 32.7 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau MS417
CAS 916489-36-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19ClN4O2S
Quantité 10 mg
Synonyme GTPL7512
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (120.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 414.91
Poids de la formule 414.91
Pourcentage de pureté 96.47%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.