Learn More
Beschreibung
Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Block/Neutralize, ELISA, Functional Assay.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin alpha 5/CD49e |
| Applications | Blocking Assay, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SNAKA52 |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5 |
| Gene Symbols | ITGA5 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?