Learn More
Lonza™ MSCGM™ Milieu de culture des cellules souches mésenchymateuses BulletKit™
Description
- Milieu contenant du sérum.
- Conçu pour favoriser la prolifération des cellules mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse humaine à l'état indifférencié.
- Des tests ont été effectués pour s'assurer que le sérum ne favorise ni la différenciation spontanée des cellules ni n'inhibe la différenciation cellulaire vers les lignées ostéogéniques, chondrogéniques ou adipogéniques (lorsqu'il est correctement stimulé avec un milieu de différenciation approprié).
- Comprend à la fois le milieu de base et les suppléments nécessaires à la prolifération des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse humaine.
- Le milieu basal (™ MSCBM hMSC Basal Medium ; réf. PT-3238) et les suppléments nécessaires (MSCGM™ hMSC) SingleQuot Le kit (réf. PT-4105) peut également être acheté individuellement.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches mésenchymateuses |
| Type de produit | Milieux et suppléments pour cellules souches |
| Quantité | 440 ml de milieu, 50 ml de SF, 10 ml de L-glutamine, 0,5 ml de GA-1000 |
| pH | Moyen : 7,0 à 7,7 |
| Couleur | Moyen : Rouge |
| Contenu et stockage | MSCBM™ Milieux basaux (PT-3238), GA-100, MSCGM™ SingleQuots Kit de supplémentation (PT-4105), L-glutamine, sérum de veau fœtal ; Conserver à l'abri de la lumière entre 2 et 8 °C |