Learn More
Corning™ MSCulture Max™ - Supplément XF
Code produit 31937646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31937646 1 de chaque 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31937646 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 42100CR
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Supports d’extension haute performance pour les systèmes de culture batch.
    Les médias augmentent les rendements finaux en hMSC, rationalisent la culture, réduisent les risques en cours de processus et éliminent les échanges de médias, permettant une expansion cellulaire plus élevée avec moins de média et moins de changements de milieu. Le média MSCulture Max est disponible en 3 versions. Chaque version du média est composée d’un milieu basal et d’un supplément correspondant
  • Qualité Recherche Standard : Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] et Corning MSCulture Max Supplément [Cat. No. 42-000-CR]
  • Recherche sans xénos : Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] et MSCulture Max-XF Supplément [Cat. No. 42-100-CR]
  • Qualité GMP sans xéno pour la bioproduction : Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. N° 42-010-CV] et Corning MSCulture Max-GMP Supplément [Cat. N° 42-200-CR]
  • Caractéristiques :
    • Aucun échange médiatique n’est nécessaire
    • Aucun revêtement de surface n’est requis
    • Productivité inégalée : Permet une expansion de hMSC de plus de 10 fois en 4 à 5 jours sans changement de support, réduisant significativement le temps et les coûts de main-d’œuvre
    • Formulation adaptée à la transition : Permet la traduction de la recherche vers la fabrication clinique à la recherche et aux formats sans xéno. Les médias MSCulture Max sans xéno sont également disponibles en version de qualité GMP.
    • Biotraitement évolutif et efficace : Permet une production cellulaire à grand volume avec une consommation minimale de médias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,2 μm
Avec additifs Aucun
Sans additif Néant
Quantité 1 de chaque
Culture Type Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire), Culture de cellules adhérentes, Culture de cellules de mammifères