Learn More
Velp Scientifica™ MSL 50 Digital – Agitateur magnétique pour grand volume
Un agitateur magnétique pour grand volume (sans chauffage) conçu pour garantir des performances de qualité pour les applications d’agitation de laboratoire à grande capacité et à faible viscosité, les industries des sciences de la vie, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et nutraceutiques.
Marque: Velp Scientifica™ F203A0512
1752.75 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Polyvalent et fiable
- Le moteur sans balais assure un fonctionnement en continu pour des volumes élevés à n’importe quelle vitesse
- La plage de vitesses peut être réglée entre 20 et 1 000 tr/min.
- L’affichage LCD transparent garantit un réglage précis de la vitesse
- La technologie SpeedServ™ maintient une vitesse constante
- Fonctionnement programmable grâce au minuteur intégré (1 à 99 min)
- Inversion automatique du sens d’agitation (5 s à 99 min 55 s)
- Programmes en mode intermittent pour répondre à une grande variété de flux de travaux
- Jusqu’à un volume de 50 litres (H2O)
Sécurité garantie
- Démarrage en douceur pour protéger les échantillons précieux
- Protection du panneau de commande contre les projections de liquide
- Couvercle en acier inox résistant
- La fonction de verrouillage de sécurité évite les modifications des conditions de travail
- Garantit 3 ans
Spécification
20 à 1 000 tr/min | |
Acier inoxydable | |
Numérique | |
230 V | |
369 x 354 x 77 mm | |
UE (standard), États-Unis et AU (sur demande) | |
25 mois | |
MSL 50 Digital | |
5°C à 40°C | |
4 kg |
1 | |
50 L | |
Rectangulaires | |
10 W | |
230 V | |
Déclaration de conformité CE | |
Analogique | |
Sans balais | |
5 s à 99 min 55 s |