Learn More
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital – Agitateur magnétique pour grand volume
Code produit 17269749 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17269749 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17269749 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F203A0510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    258.00€ / 1 pièces
    Économisez 34.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique numérique à fonctionnement continu à basse et haute vitesse, avec minuterie, inversion automatique et SpeedServo™ . L'agitateur magnétique numérique à grand volume MSL 8 est une solution idéale pour les applications d'agitation de grande capacité en laboratoire dans les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique.
  • Agitateur magnétique à haut volume avec affichage numérique pour un réglage précis des conditions de travail
  • Opérations programmables avec minuterie intégrée et inversion automatique
  • Pour les préparations à haut volume, les cultures de cellules et de tissus et les préparations de tampons
  • La technologie SpeedServo™ maintient une vitesse constante
  • Agitation sans surveillance de 1 minute à 99 heures et 59 minutes
  • Le moteur sans balais assure un fonctionnement en continu pour des volumes élevés à n’importe quelle vitesse
  • Le couvercle robuste en acier inoxydable permet de visualiser facilement les changements de couleur et les particules
Spécification
Vitesse 40 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Époxy
Capacité 8 L
Affichage Numérique
Forme Carré
Tension 110/240 V
Puissance 5 W
Type Agitateur magnétique