Description
Performances optimales pour les applications d'agitation de laboratoire à grande capacité
Le MSL 8 est un agitateur magnétique à grand volume sans chauffage, conçu pour garantir les meilleures performances pour les applications d'agitation en laboratoire à grande capacité et à faible viscosité.
- préparations en grand volume
- Préparation des solutions tampons
- Préparation des solutions tampons et de l'eau pour préparations injectables (WFI), notamment dans le service aval de l'industrie pharmaceutique.
- Préparation de l'échantillon pour la solution tampon destinée à la dissolution dans l'appareil de dissolution
- Fabrication de vaccins
- Cultures cellulaires et cultures de tissus (avec flacons agités)
- Les applications utilisant des bonbonnes Nalgene, ainsi que des bouteilles en verre de grand volume, sont prises en charge.
- Le moteur sans balais assure un fonctionnement continu pour des volumes élevés à n'importe quelle vitesse.
- Remue jusqu'à un volume de 8 litres (H2O )
- Plage de vitesse de 40 à 1500 tr/min
- SpeedServo™ la technologie maintient une vitesse constante
- Un démarrage en douceur pour protéger votre échantillon
- Le panneau de commande est protégé contre les déversements de liquides.
- Couvercle en acier inox résistant
- Conçu pour une durée de vie prolongée
Spécification
Spécification
| Vitesse | 40 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 8 L |
| Affichage | Analogique |
| Forme | Carré |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 4,5 W |
| Type | Agitateur magnétique |