Learn More
MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
Code produit 31783687 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Analyseur de solution multi-flux MSSA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31783687 Analyseur de solution multi-flux MSSA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31783687 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur 19506
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
L'analyseur Thermo Scientific™ MSSA fournit une fenêtre continue sur le process hydrométallurgique, ce qui permet aux opérateurs ou à un système de commande automatique d'augmenter le rendement de l'usine, la qualité et la récupération.
L'analyseur Thermo Scientific™ MSSA fournit une fenêtre continue sur le process hydrométallurgique, ce qui permet aux opérateurs ou à un système de commande automatique d'augmenter le rendement de l'usine, la qualité et la récupération.
L'analyseur de solution multi-flux Thermo Scientific MSSA permet l'analyse en ligne continue des flux de solution et il est capable de mesurer des éléments aussi bas que le soufre dans la table périodique. Il permet l'analyse économique en temps réel d'éléments clés et d'autres variables à partir de flux prélevés dans les opérations hydrométallurgiques, telles que extraction par solvant/extraction électrolytique (SX/EW) et raffineries.
Caractéristiques principales
  • Mesure simultanément 8 éléments
  • 1 à 16 flux reçus par analyseur
  • Technique d'analyse FRX dispersive en énergie
  • Châssis et construction inox
  • Composants mouillés en inox ou polypropylène
  • Conception simple exigeant peu de maintenance
  • Démultiplexage des flux au besoin
  • Échantillonnage par équipe métallurgique disponible
  • Fonctions de rinçage pour les solutions de calaminage
Avantages spécifiques
  • Surveille le transfert des espèces de métaux à travers les différents étages de l'usine, par exemple : solution de liqueur sursaturée, substances organiques et électrolytes.
    • Surveille les espèces de contaminants durant l'extraction par solvant/extraction électrolytique (SX/EW) du cuivre dans les flux aqueux
    • Redresseurs automatiques dans l'usine EW
    • Utilisation optimisée de l'énergie électrique dans l'usine EW en minimisant les pics de charge
    • Densité de courant optimisée en fonction de la concentration de métal dans l'électrolyte pour améliorer la qualité de la cathode Dosage de réactif automatique Économies de main-d'œuvre dues à la diminution des échantillons de contrôle analysés par le laboratoire
  • Un analyseur à flux simple (SSSA) est également disponible ; pour toute information, contactez votre commercial Thermo Scientific.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Analyseur de solution multi-flux MSSA
    Description Multi-Stream Solution Analyzer, SamStat-30 Slurry Sampling Station (For details contact your Sales Representative)
    Certifications/Conformité Manufactured in an ISO 9001:2000 certified facility.