Learn More
Macherey-Nagel™ Réactif de silylation MSTFA
Code produit 10319827 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10319827 100 mL 100mL
10535631 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10319827 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701270.1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    876.02€
    824.25€ / 100mL
    Économisez 51.77€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactions de silylation complètes avec des vitesses de réaction élevées, même sans catalyseur. Le réactif de silylation MSTFA est l’amide triméthylsilyle le plus volatil disponible.
  • N-méthyl-N-triméthylsilyl-trifluoroacétamide
  • M 199,1 g/mol, Bp 70 °C (75 mm Hg), densité d20° /4° = 1,11
  • MSTFA : R' = CF3, R″ = CH3
  • L’amide triméthylsilyl le plus volatil disponible
  • Donneur TMS très fort qui ne cause pas d’encrassement FID perceptible même après des séries de mesure à long terme
  • Les caractéristiques déjà bonnes de la solution peuvent être améliorées par l’ajout de quantités submolaires de solvants protiques (par exemple, TFA pour les composés extrêmement polaires tels que les hydrochlorures) ou la pyridine (par exemple, pour les glucides).
  • Application recommandée : acides carboxyliques, acides hydroxy et cétocarboxyliques, acides aminés, amines, alcools, polyalcools, sucres, mercaptans et composés similaires possédant des atomes d'hydrogène actifs. Même les hydrochlorures d’amines peuvent être silylés directement.
  • Avantages : réaction complète avec des vitesses de réaction élevées, même sans catalyseur (1 à 2 –% de TMCS ou TSIM)
  • Le sous-produit de la réaction (N-méthyltrifluoroacétamide) présente une volatilité élevée et un temps de rétention court.
Spécification
Description de l’article MSTFA
Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MSTFA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.