Description
- N-méthyl-N-triméthylsilyl-trifluoroacétamide
- M 199,1 g/mol, Bp 70 °C (75 mm Hg), densité d20° /4° = 1,11
- MSTFA : R' = CF3, R″ = CH3
- L’amide triméthylsilyl le plus volatil disponible
- Donneur TMS très fort qui ne cause pas d’encrassement FID perceptible même après des séries de mesure à long terme
- Les caractéristiques déjà bonnes de la solution peuvent être améliorées par l’ajout de quantités submolaires de solvants protiques (par exemple, TFA pour les composés extrêmement polaires tels que les hydrochlorures) ou la pyridine (par exemple, pour les glucides).
- Application recommandée : acides carboxyliques, acides hydroxy et cétocarboxyliques, acides aminés, amines, alcools, polyalcools, sucres, mercaptans et composés similaires possédant des atomes d'hydrogène actifs. Même les hydrochlorures d’amines peuvent être silylés directement.
- Avantages : réaction complète avec des vitesses de réaction élevées, même sans catalyseur (1 à 2 –% de TMCS ou TSIM)
- Le sous-produit de la réaction (N-méthyltrifluoroacétamide) présente une volatilité élevée et un temps de rétention court.
Specifications
Specifications
| Description de l’article | MSTFA |
| Quantité | 10 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- MSTFA
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.