Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS
Code produit 11597670 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide)
MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-(triméthylsilyl)-acétamide, chlorotriméthylsilane)
Quantité:
10 g
100 mL
10 ampoules de 1 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Quantité Conditionnement
11597670 MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) 25 ml 25mL
11587670 MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) 10 g 1 pièce
11786957 MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11507680 MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) 100 mL 1 pièce
11567851 MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-(triméthylsilyl)-acétamide, chlorotriméthylsilane) 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11597670 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS48913
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Obtenez une volatilité maximale à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS.
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS pour l’analyse GC des composés à élution précoce qui autrement seraient masqués sur le chromatogramme. Le MSTFA, le TMS-amide le plus volatile disponible, et son sous-produit le N-méthyltrifluoroacétamide éluent généralement avec le front du solvant, permettant ainsi d’analyser les dérivés du TMS de petites molécules. L’ajout du TMCS Thermo Scientific™ facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul.
  • Force de donneur de triméthylsilylés comparable à celle du BSA et du BSTFA
  • Réagit pour remplacer les hydrogènes labiles sur une large gamme de composés polaires dotés d’un groupe Si(CH3)3
  • Utilisé pour la préparation de dérivés volatils et thermiquement stables pour la GC et la MS
  • Sous-produit volatil, le N-méthyltrifluoroacétamide présente un temps de rétention encore plus faible que le MSTFA
  • Les dérivés TMS de petites molécules peuvent souvent être analysés après dérivatisation à l’aide de MSTFA car les sous-produits et le réactif lui-même éluent généralement avec le front du solvant
  • L’ajout du TMCS Thermo Scientific facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC-MS
Risques Inflammable, irritant
Concentration standard 98 à 100%
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 25 ml
Composants standard MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MSTFA, 25 mL.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon..
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, un agent chimique sec ou de la mousse résistant à l pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide