Learn More
Macherey-Nagel™ Réactif MSTFA
Code produit 12647735 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12647735 5 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12647735 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701270.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.63€
    473.55€ / 50 pièces
    Économisez 59.08€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
5 flacons de 10 ml
Spécification
Quantité 5 x 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MSTFA, 5x10 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)