Learn More
MSX-122, MedChemExpress
Code produit. 16488477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16488477
Marque: Medchem Express HY13696
MedChemExpress MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau MSX-122
Forme physique Solid
CAS 897657-95-3
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16N6
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 4 mg/mL (13.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CNC2=NC=CC=N2)=CC=C(CNC3=NC=CC=N3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 292.34
Poids de la formule 292.34
Pourcentage de pureté 96.56%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.