Learn More
HUBER Tuyau en PTFE K-260-1-M24 x 1,5
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage M24 x 1,5 |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Comprend | avec renfort métallique tressé |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 1,3 kg |
| Type | Tuyau |