Learn More
HUBER Tuyau en PTFE K-260-2-M24 x 1,5
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage M24 x 1,5 |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 2000 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 2,3 kg |
| Type | Tuyau |