Learn More
HUBER Tuyau en métal MT-350-0,5-M30 x 1,5
Code produit 10721164
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10721164 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10721164 Fournisseur HUBER Code fournisseur 6488
Il en reste null
Spécification
Type de connexion M30 x 1,5
Matériau Métal
Longueur (métrique) 500 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 1,5 kg
Type Tuyau