Learn More
HUBER Tuyau métallique MT-350-1-M24x1,5
Code produit 10243073
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10243073 1000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10243073 Fournisseur HUBER Code fournisseur 9274
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Type de connexion Filetage M24 x 1,5
Matériau Métal
Longueur (métrique) 1000 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 1,4 kg
Type Tuyau