Learn More
HUBER Tuyau en métal MT-400-1,5-M24 x 1,5
Code produit 10316742
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10316742 1500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10316742 Fournisseur HUBER Code fournisseur 6785
Spécification
Type de connexion Filetage M24 x 1,5
Matériau Métal
Longueur (métrique) 1500 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 0,8 kg
Type Tuyau