Learn More
HUBER Tuyau métallique MT-400-1-M24x1,5
Description
Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage M24 x 1,5 |
| Matériau | Métal |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 0,8 kg |
| Type | Tuyau |