Learn More
HUBER Tuyau métallique MT-400-2-M24x1,5
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage M24 x 1,5 |
| Matériau | Métal |
| Longueur (métrique) | 2000 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 0,8 kg |
| Type | Tuyau |