Learn More
HUBER Tuyau métallique MT-400-3-M24x1,5
Description
ulliTuyau MT-400-3-M24 x 1,5/liliMétal/liliTempérature minimale : -120deg;C/liliTempérature maximale : 400deg;C/liliLongueur : 3 m/liliConnecteur : M 24 x 15/liliLargeur nominale : 12 mm/liliIsolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage M24 x 1,5 |
| Matériau | Métal |
| Longueur (métrique) | 3000 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 6,0 kg |
| Type | Tuyau |