Learn More
IKA™ Chambre de broyage jetable MT
Code produit 15761907 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/paquet
50/paquet
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage unitSize
15761907 10/paquet 10 pièces
15861782 50/paquet 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15761907 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020008386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.00€ / 10 pièces
    Économisez 9.00€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chambre de broyage transparente, jetable destinée à meuler, mélanger et broyer.
  • Usage unique, jetable
  • Chambre transparente pour une meilleure visualisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chambre de broyage jetable
Capacité (métrique) 100 ml
Quantité d’emballage 10/paquet