Learn More
Abnova™ Sonde MTAP/CEN9q FISH
Code produit 16013385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16013385 200 μl 200µL
16003385 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16013385 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FG0232.200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Description Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Format Tube
À utiliser avec (application) FISH-Ce
Identification génétique (Entrez) 4507
Comprend Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Quantité 200 μl
Cible Humaine
Forme Liquide