Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % MCS
Code produit 11597861 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
MTBSTFA (N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide)
MTBSTFA +1 % TBDMS (N-méthyl-N-(tert-butyldiméthylsilyl)trifluoroacétamide, tert-butyldimétheylchlorosilane)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Conditionnement
11597861 MTBSTFA +1 % TBDMS (N-méthyl-N-(tert-butyldiméthylsilyl)trifluoroacétamide, tert-butyldimétheylchlorosilane) 10 pièces
11527680 MTBSTFA (N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11597861 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS48927
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Produisez des dérivés stables du TBDMS pour l’analyse GC à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % TBDMCS.
Produisez des dérivés stables du TBDMS pour l’analyse GC à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % TBDMCS. Le MTBSTFA dérivatise les composés hydroxyle, carboxyle, thiol et les amines primaires et secondaires avec un rendement généralement > 96 % et les sous-produits de la réaction sont volatils et neutres. Les éthers de TBDMS sont 104 fois plus stables à l’hydrolyse que les éthers de TMS correspondants. L’ajout du TBDMCS Thermo Scientific™ augmente le potentiel de silylation.
Informations supplémentaires sur le produit :
  •  Les dérivés ont une concentration moléculaire élevée à M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Irritant
Concentration standard 98 à 100, 0,1 à 1 %
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 ampoules de 1 ml
Composants standard MTBSTFA +1 % TBDMS (N-méthyl-N-(tert-butyldiméthylsilyl)trifluoroacétamide, tert-butyldimétheylchlorosilane)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MBSTFA + 1% TBDMCS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sablee sec, un agent chimique sec oude la mousse résistant á l'alcool pour l'extinction.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetamide, N-[(1,1-dimethylethyl)dimethyl silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methyl-