Learn More
STEMCELL Technologies mTeSR™1
Artikelnummer. 15883465
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
Kit de 500 ml
Packungsgröße:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15883465 Kit de 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15883465 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 85850
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Defined, feeder-free maintenance medium for human ES and iPS cells
  • Use this specialized, feeder-free culture medium to achieve more consistent human pluripotent stem cell (hPSC) cultures with homogenous, undifferentiated phenotypes
  • Manufactured under relevant cGMPs, mTeSR1 ensures the highest quality and consistency for reproducible results in your fundamental research, as well as for cell therapy and investigational new drug research applications
  • This serum-free, complete cell culture medium is made with pre-screened raw materials to ensure batch-to-batch consistency and robust performance in feeder-free hPSC culture
  • Use established protocols for applications ranging from derivation to differentiation with this most widely published feeder-free hPSC culture medium, which has been used by leading pluripotent stem cell researchers to successfully maintain thousands of hPSC lines in over 50 countries
Spezifikation
Type de cellule Cellules souches pluripotentes
À utiliser avec (application) Cell Culture, Expansion, Maintenance
Quantité Kit de 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.