Learn More
IKA™ Chambre de broyage jetable MTT 100.10
Code produit 16298561 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16298561 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16298561 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020019576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    197.00€ / 10 pièces
    Économisez 37.00€
    15% de réduction
En stock
Chambre de broyage jetable équipée d’un batteur en titane.
  • Avec batteur en titane
  • Utilisé pour l’analyse de métaux lourds
  • La chambre est en plastique transparent
  • Permet d’observer les tests de broyage à tout moment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Polypropylène
Quantité d’emballage 10 Paquets
Poids (métrique) 0,516 kg