Learn More
Molecular Probes™ MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium)
Description
MTT is used to assess cell viability as a function of redox potential. Actively respiring cells convert the water-soluble MTT to an insoluble purple formazan. The formazan is then solubilized and its concentration determined by optical density.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Description | MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium) |
| Méthode de détection | Absorbance |
| Type de produit | MTT |
| Type de colorant | Basé sur les réactifs colorimétriques |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |