Learn More
IKA™ Chambre de broyage jetable MTT 40.10
Code produit 16268501 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
16268501 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16268501 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020015380
En stock
Chambre de broyage jetable équipée d’un batteur en titane.
  • Volume : 40 ml
  • Avec batteur en titane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chambre de broyage
Capacité (métrique) 40 ml
À utiliser avec (équipement) Broyeur Tube Mill
Quantité d’emballage 10/paquet
Poids (métrique) 0,395 kg