Learn More
Melford MTT
Code produit 30018541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018541 5 g 5g
30018540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018541 Fournisseur Melford Code fournisseur M920505.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Sel soluble dans l'eau du tétrazolium.
Salt soluble dans l’eau de Tétrazolium.
Sel soluble dans l'eau du tétrazolium. Préparée dans des milieux ou des solutions salines dépourvus de rouge de phénol, la solution obtenue est jaunâtre. Le clivage du cycle tétrazolium par des enzymes déshydrogénases transforme le MTT dissous en formazan violet insoluble.
Spécification
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18H16N5SBr
Quantité 5 g